Learn More
5,5'-Ditiobis(ácido 2-nitrobenzoico), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476887 1 g 1 g
11486887 5 g 5 g
11496887 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14331.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 69-78-3 | C14H8N2O8S2 | 396.34 g/mol
Reagent for determination of sufhydryl groups.5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) is widely utilized as a non-fluorescent probe to quantify the number or the concentration of thiol groups in a sample. It acts as a cleavable cross-linking agent. It finds an important application as a sensitive reagent for determining free sulfhydryl content in proteins, peptides, and tissues. It is also employed in high-performance liquid chromatography (HPLC) to determine the alkylthiol content.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la determinación de grupos sulfhidrilo. El 5,5′-ditiobis-(ácido 2-nitrobenzoico) se utiliza ampliamente como sonda no fluorescente para cuantificar el número o la concentración de grupos tiol en una muestra. Actúa como un agente de entrecruzamiento que se puede escindir. Encuentra una aplicación importante como reactivo sensible para determinar el contenido libre de sulfhidrilo en proteínas, péptidos y tejidos. También se emplea en cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) para determinar el contenido de alquiltiol.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-78-3
Fórmula molecular C14H8N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 396.34
Número MDL MFCD00007140
Clave InChI KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
Nombre IUPAC ácido 5-[(3-carboxi-4-nitrofenil)disulfanil]-2-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 1896821
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.36
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)