Learn More
5,5-Difenilhidantoína, sal sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11946251 100 g Frasco de vidrio 100 g
11936251 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436101000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 630-93-3 | C15H11N2NaO2 | 274.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 630-93-3
Fórmula molecular C15H11N2NaO2
Peso molecular (g/mol) 274.26
Número MDL MFCD00069674,MFCD00005264
Clave InChI FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Phenytoin sodium, Sodium 5, 5-diphenyl-2, 4-imidazolidinedione
PubChem CID 131674077
SMILES [Na+].O=C1NC(C(=O)[N-]1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 5, 5-Diphenylhydantoin sodium salt
Punto de fusión 295°C to 298°C
Color Blanco
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice Merck 15,7433
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Nombre IUPAC 5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona;hidrógeno molecular;sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.25
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consigli di prudenza
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.