Learn More
5,5-Difenilhidantoína, sal sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11936251 25 g Frasco de vidrio 25 g
11946251 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436100250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 630-93-3 | C15H11N2NaO2 | 274.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-93-3
Fórmula molecular C15H11N2NaO2
Peso molecular (g/mol) 274.26
Número MDL MFCD00069674,MFCD00005264
Clave InChI FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Phenytoin sodium, Sodium 5, 5-diphenyl-2, 4-imidazolidinedione
PubChem CID 131674077
SMILES [Na+].O=C1NC(C(=O)[N-]1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 5-Diphenylhydantoin sodium salt
Punto de fusión 295°C to 298°C
Color Blanco
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice Merck 15,7433
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Nombre IUPAC 2,5-dioxo-4,4-difenilimidazolidin-1-ida de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.25
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.