Learn More
5,5-Difenilhidantoína, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10042180 5 g Frasco de vidrio 5 g
10791061 100 g Frasco de plástico 100 g
10676572 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10042180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171730050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 57-41-0 | Molecular Formula: C15H12N2O2 | Molecular Weight: 252.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-41-0
Fórmula molecular C15H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 252.27
Número MDL MFCD00005264
Clave InChI CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
PubChem CID 1775
ChEBI CHEBI:8107
Nombre IUPAC 5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 5-Diphenylhydantoin
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 293.5°C to 295°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 24, 410
Índice Merck 15, 7433
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxides,1g/60mL alcohol,1g/30mL acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,5-Diphenylhydantoin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.