Learn More
5,5-Difenilhidantoína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5,5-Diphenylhydantoin |
| Punto de fusión | 293°C to 298°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 384532 |
| Índice Merck | 14,7322 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.27 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Safety and Handling
- 5,5-Diphenylhydantoin
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenytoin