Learn More
5,5-Difenilhidantoína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458866 25 g 25 g
11468866 100 g 100 g
11334679 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17013.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57-41-0 | C15H12N2O2 | 252.273 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-41-0
Fórmula molecular C15H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 252.273
Número MDL MFCD00005264
Clave InChI CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
PubChem CID 1775
ChEBI CHEBI:8107
Nombre IUPAC 5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5-Diphenylhydantoin
Punto de fusión 293°C to 298°C
Cantidad 25 g
Beilstein 384532
Índice Merck 14,7322
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,5-Diphenylhydantoin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenytoin