Learn More
5,5-Difenilhidantoína-3-Ácido butírico, TRC
Código de producto. 30380774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380774 5 mg
30372673 10 mg
30377632 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4916805MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56976-66-0
Fórmula molecular C19 H18 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 338.36
Nombre IUPAC 4-(2,5-dioxo-4,4-difenimidazolidina-1-il)ácido butanoico
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5-Diphenylhydantoin-3-butyric Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N2O4/c22-16(23)12-7-13-21-17(24)19(20-18(21)25,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2,(H,20,25)(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1267