Learn More
5,5-Difenilhidantoína, TRC
Código de producto. 18020200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18020200 5 g 5 g
18043820 1 g 1 g
18093700 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18020200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4916505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-41-0
Fórmula molecular C15 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 252.27
Sinónimo Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8CI), 5,5-Diphenyl-1H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
Nombre IUPAC 5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona
SMILES O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenytoin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0899
Porcentaje de pureza >95%