Learn More
5,5-(difenil-d10) hidantoína, TRC
Código de producto. 30374808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30374808 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30374808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4916521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenytoin-D10
CAS 65854-97-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 2H10 H2 N2 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 5,5-di(phenyl-d5)- (9CI), Phenytoin-D10, 5,5-(Diphenyl-d10)hydantoin
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(NC(=O)NC2=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
Nombre IUPAC 5,5-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)imidazolidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 262.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1526
Porcentaje de pureza >95