Learn More
5,5-difenil-d10-hidantoína, CDN
Código de producto. 30314568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
30314568 0.05 g 0.05 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314568 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND21580.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenytoin-D10
CAS 65854-97-9
Fórmula molecular C15 2H10 H2 N2 O2
Cantidad 0.05 g
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 5,5-di(phenyl-d5)- (9 CI), Phenytoin-D10, 5,5-(Diphenyl-d10)hydantoin
Fórmula InChI InChI=1 S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10 H,(H2,16,17,18,19)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C2(NC(=O)NC2=O)c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H]
Nombre IUPAC 5,5-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)imidazolidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 262.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1526 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity