Learn More
5,5-Dióxido de Tioridazina Disulfuro, TRC
Código de producto. 30135176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135176 10 mg 10 miligramos
30137493 100 mg 100 miligramos
30011105 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD10057510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100574-22-9
Fórmula molecular C21 H26 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 434.57
Sinónimo 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A
Nombre IUPAC 10-[2-(1-metilpiperidina-2-il)etil]-2-metilsulfonilfenotiazina 5,5-dióxido
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulforidazine 5-Sulfone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1334