Learn More
5,5-Dimetiloxazolidinediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethadione |
| CAS | 695-53-4 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,4-Oxazolidinedione, 5,5-dimethyl-, 5,5-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione, 5,5-Dimethyl-2,4-oxazolidinedione, 5,5-Dimethyloxazolidinedione, AC 1198, BAX 1400Z, BAY 1400Z, DMO, Dimethadion, Dimethadione, Eupractone, NSC 30152, Nortrimethadione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3/c1-5(2)3(7)6-4(8)9-5/h1-2H3,(H,6,7,8) |
| SMILES | CC1(C)OC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5,5-dimetil-1,3-oxazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 129.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0426 |