Learn More
5,5-dimetiloxazolidina-2,4-diona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429572 25 g 25 g
11409572 1 g 1 g
11419572 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429572 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10714.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-53-4
Fórmula molecular C5H7NO3
Peso molecular (g/mol) 129.12
Número MDL MFCD00005379
Clave InChI JYJFNDQBESEHJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethadione, 5,5-dimethyloxazolidine-2,4-dione, 5,5-dimethyl-2,4-oxazolidinedione, propazone, dimethadion, eupractone, dimethyloxazolidinedione, 2,4-oxazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyloxazolidinedione, dimetadione dcit
PubChem CID 3081
Nombre IUPAC 5,5-dimetil-1,3-oxazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C)OC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5-Dimethyloxazolidine-2,4-dione
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 25 g
Beilstein 113541
Índice Merck 14,3213
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.12
Porcentaje de pureza 99%