Learn More
5,5-dimetilhidantoína, TRC
Código de producto. 30387716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387716 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30387716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4733005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 5,5-Dimethylhydantoin
CAS 77-71-4
Fórmula molecular C5H8N2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 4,4-Dimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 5,5-Dimethylhydantoin, DM Hydantoin, DMH, Dantoin 736, Dantoin DMH, Dimethylhydantoin, Fennosurf 300, NSC 8652
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O2/c1-5(2)3(8)6-4(9)7-5/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES CC1(C)NC(=O)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 128.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0586
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.