Learn More
5,5-dimetilhidantoína, TRC
Código de producto. 30379819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379819 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30379819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473300100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5-Dimethylhydantoin
CAS 77-71-4
Fórmula molecular C5H8N2O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 4,4-Dimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 5,5-Dimethylhydantoin, DM Hydantoin, DMH, Dantoin 736, Dantoin DMH, Dimethylhydantoin, Fennosurf 300, NSC 8652
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O2/c1-5(2)3(8)6-4(9)7-5/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES CC1(C)NC(=O)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 128.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0586