Learn More
5,5-Dimetilhidantoína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10500581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10500581 250 g Frasco de plástico 250 g
10418070 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10474535 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10500581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116312500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-71-4
Fórmula molecular C5H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00005266
Clave InChI YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
PubChem CID 6491
Nombre IUPAC 5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C)NC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 5-Dimethylhydantoin
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 175.0°C to 180.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 24, 289
Fieser 07,126
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol,ethylether,aceton
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales