Learn More
5,5-Dimetilhidantoína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312136 100 g 100 g
11322136 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03388.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-71-4
Fórmula molecular C5H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00005266
Clave InChI YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
PubChem CID 6491
Nombre IUPAC 5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C)NC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5-Dimethylhydantoin
Punto de fusión 174°C to 178°C
Temperatura de inflamación 193°C (379°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 2827
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 97%