Learn More
5,5-Dimetilhexano-2,4-diona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397886 1 g 1 g
11307896 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13104.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7307-04-2 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7307-04-2
Número MDL MFCD00142767
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5-Dimethylhexane-2,4-dione
Punto de ebullición 60°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Fórmula molecular C8H14O2
Índice de refracción 1.46
Cantidad 1 g
Número UN UN1224
Beilstein 969813
Sinónimo 2,2-dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione, pivaloylacetone, keto form, 2,4-hexanedione, 5,5-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3,5-dione, pivaloylacetone, acmc-1bc1d, 2,2-dimethylhexan-3,5-dione, 5,5-dimethyl-hexan-2,4-dione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione #
Clave InChI LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 5,5-dimetilhexano-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 142.20
PubChem CID 81741
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 99%