Learn More
5,5-Dimetil-2-isopropil-1,3-dioxano, TRC
Código de producto. 30365498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365498 500 mg 500 miligramos
30355711 1 g 1 g
30351257 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD356890500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7651-50-5
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Sinónimo 5,5-Dimethyl-2-(1-methylethyl)-1,3-dioxane, 2-Isopropyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Nombre IUPAC 5,5-dimetil-2-propano-2-il-1,3-dioxano
SMILES CC(C)C1OCC(C)(C)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5-Dimethyl-2-isopropyl-1,3-dioxane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-7(2)8-10-5-9(3,4)6-11-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1307