Learn More
5,5'-Dimetil-2,2'-bitiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,5′-Dimethyl-2,2′-bithiophene |
| Nombre de nota | 99% |
| CAS | 16303-58-5 |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 65°C to 68°C |
| Color | Amarillo a marrón |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |