Learn More
5,5'-Dimetil-2,2'-bipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421310 5 g 5 g
11431310 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421310 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26378.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1762-34-1 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine is widely used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used as a raw material in the synthesis of dyestuffs and agrochemicals. It is used as a precursor for the preparation of 5-methyl-5’vinyl-2,2’-bipyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5,5′-dimetil-2,2′-bipiridina se utiliza, principalmente, como producto intermedio en síntesis orgánica y productos farmacéuticos. También se utiliza como materia prima en la síntesis de colorantes y agroquímicos, y como precursor en la preparación de 5-metil-5’vinil-2,2’-bipiridina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1762-34-1
Fórmula molecular C12H12N2
Peso molecular (g/mol) 184.242
Número MDL MFCD01740554
Clave InChI PTRATZCAGVBFIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridine, abametapir, 5,5'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 6,6'-bi-3-picoline, 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 6,6'-di-3-picolyl, 6,6'-di-3-picoline, unii-6uo390amfb, 2,2'-bipyridine, 5,5'-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,2-dipyridyl
PubChem CID 15664
Nombre IUPAC 5-metil-2-(5-metilpiridin-2-il)piridina
SMILES CC1=CN=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
Punto de fusión 114°C to 117°C
Punto de ebullición 140°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 98%