Learn More
5,5-Dimetil-1-Pirrolina N-Óxido, TRC
Código de producto. 30388245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388245 1 g
30380792 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4736651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3317-61-1
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Sinónimo 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-4,5-dihydro-3H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline N-Oxide, DMPO
SMILES CC1(C)CCC=[N+]1[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)4-3-5-7(6)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0841