Learn More
5,5-dimetil-1,3-dioxano, TRC
Código de producto. 30372261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372261 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30372261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD890803500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane
CAS 872-98-0
Fórmula molecular C6 H12 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5,5-Dimethyl-m-dioxane, NSC 139437
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2)3-7-5-8-4-6/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC1(C)COCOC1
Nombre IUPAC 5,5-dimetil-1,3-dioxano
Peso molecular (g/mol) 116.158
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837