Learn More
5,5-Dimetil-1,3-dioxan-2-ona, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382696 5 g 5 g
11372696 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08767.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3592-12-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3592-12-9
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00014650
Clave InChI JRFXQKZEGILCCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neopentylene carbonate, 2,2-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-diox-2-one, acmc-1adx1, 3-nitro-5-chlorobenzenesulfonamide, 5,5-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-dioxane-2-one, 5,5-dimethyl-2-oxo-1,3-dioxane, 1,3-dioxan-2-one,5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-1,3 dioxan-2-one
PubChem CID 137984
Nombre IUPAC 5,5-dimetil-1,3-dioxan-2-ona
SMILES CC1(COC(=O)OC1)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one
Punto de fusión 105°C to 114°C
Cantidad 5 g
Beilstein 109055
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Grado Técnico