Learn More
5,5-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10560571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10560571 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10666492 25 g Frasco de vidrio 25 g
10666682 500 g Frasco de vidrio 500 g
10502544 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10560571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116151000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126-81-8 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-81-8
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Número MDL MFCD00001588
Clave InChI BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
PubChem CID 31358
Nombre IUPAC 5,5-dimetilciclohexano-1,3-diona
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 5-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 147.0°C to 150.0°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H6(=O)2
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 559
Fieser 01,266
Índice Merck 15, 3264
Información de solubilidad Solubility in water: 5 % (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,benzene,chloroform,and acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido