Learn More
Ácido 5,5-dietil-1,3-difenil-2-iminobarbitúrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,5-Diethyl-1,3-diphenyl-2-iminobarbituric Acid |
| CAS | 200116-26-3 |
| Fórmula molecular | C20 H21 N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5,5-Diethyldihydro-2-imino-1,3-diphenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, NSC 85296 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21N3O2/c1-3-20(4-2)17(24)22(15-11-7-5-8-12-15)19(21)23(18(20)25)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,21H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC1(CC)C(=O)N(C(=N)N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5,5-dietil-2-imino-1,3-difenil-1,3-diazinano-4,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 335.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.163 |