Learn More
5,5-dietoxipentanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,5-Diethoxypentanal |
| CAS | 79893-96-2 |
| Fórmula molecular | C9 H18 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O3/c1-3-11-9(12-4-2)7-5-6-8-10/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CCCC=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 5,5-dietoxipentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 174.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1256 |