Learn More
5,5-ácido dibromobarbitúrico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11976541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11976541 5 g 5 g
11966541 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11976541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439840050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 511-67-1 | C4H2Br2N2O3 | 285.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 511-67-1
Fórmula molecular C4H2Br2N2O3
Peso molecular (g/mol) 285.88
Número MDL MFCD00010595
Clave InChI AMATXUCYHHHHHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5-dibromobarbituric acid, dibromin, 5,5-dibromopyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dibromo, dibrombarbitursaure, dibromobarbituric acid, acmc-20am7j, barbituric acid,5-dibromo, diethyl trimethylsilylphosphate
PubChem CID 94877
Nombre IUPAC 5,5-dibromo-1,3-diazinano-2,4,6-triona
SMILES BrC1(Br)C(=O)NC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5-Dibromobarbituric acid
Punto de fusión 240.0°C to 242.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.88
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,5-Dibromobarbituric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.