Learn More
5,5'-Dibromo-2,2'-bitiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422808 25 g 25 g
15412808 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56337.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4805-22-5 | C8H4Br2S2 | 324.048 g/mol
It is an active pharmaceutical ingredient and an OLED (organic light-emitting diode) intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un principio activo farmacéutico y un intermedio OLED (diodo orgánico emisor de luz).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4805-22-5
Fórmula molecular C8H4Br2S2
Peso molecular (g/mol) 324.048
Número MDL MFCD00219110
Clave InChI SXNCMLQAQIGJDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5'-dibromo-2,2'-bithiophene, 2-bromo-5-5-bromothiophen-2-yl thiophene, 5,5-dibromo-2,2-bithiophene, 2,2'-bithiophene, 5,5'-dibromo, 5,5'-bis 2-bromothiophene, 5,5'-dibromo-2,2'bithiophene, 5,5'-dibromo-2,2-bithiophene, maybridge4_002009, acmc-209kc4, ksc491i4r
PubChem CID 638908
Nombre IUPAC 2-bromo-5-(5-bromotiofen-2-il)tiofeno
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=C(S2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Punto de fusión 144°C to 146°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.06
Porcentaje de pureza 99%