Learn More
5-(5-clorosulfonil-2-etoxifenil)-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona, TRC
Código de producto. 30368586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30368586 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30368586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3835001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-(5-Chlorosulfonyl-2-ethoxyphenyl)-3-propyl-1,6-dihydro-7H
CAS 139756-31-3
Fórmula molecular C16 H17 Cl N4 O4 S
Cantidad 1 mg
Sinónimo Sildenafil Impurity 70
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17ClN4O4S/c1-3-5-11-13-14(21-20-11)16(22)19-15(18-13)10-8-9(26(17,23)24)6-7-12(10)25-4-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,20,21)(H,18,19,22)
SMILES CCCc1n[nH]c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC Cloruro de 4-etoxi-3-(7-oxo-3-propil-1,6-dihidropirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)bencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 396.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0659
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.