Learn More
5-(5-clorosulfonil-2-etoxifenil)-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(5-Chlorosulfonyl-2-ethoxyphenyl)-3-propyl-1,6-dihydro-7H |
| CAS | 139756-31-3 |
| Fórmula molecular | C16 H17 Cl N4 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Sildenafil Impurity 70 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17ClN4O4S/c1-3-5-11-13-14(21-20-11)16(22)19-15(18-13)10-8-9(26(17,23)24)6-7-12(10)25-4-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,20,21)(H,18,19,22) |
| SMILES | CCCc1n[nH]c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-etoxi-3-(7-oxo-3-propil-1,6-dihidropirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)bencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 396.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.0659 |