Learn More
5-(5-Cloro-1-(2-fluorofenil)-2-oxopentil)-4,5,6,7-tetrahidrothieno[3,2-c]piridina-2-il Maleato de acetato, TRC
Código de producto. 30367775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367775 5 mg 5 miligramos
30361650 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3667855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373350-61-8
Fórmula molecular C20 H21 Cl F N O3 S . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 525.97
Sinónimo 2-Pentanone, 1-[2-(acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-5-chloro-1-(2-fluorophenyl)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 5-[(1RS)-5-Chloro-1-(2-fluorophenyl)-2-oxopentyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate maleate, 1-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-5-chloro-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone maleate, 2-Acetoxy-5-(5-chloro-1-(2-fluorophenyl)-2-oxopentyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine maleate
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; [5-[5-cloro-1-(2-fluorofenil)-2-oxopentilo]-6,7-dihidro-4H-thieno[3,2-c]piridina-2-ilo acetato
SMILES CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)CCCCl)c3ccccc3F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(5-Chloro-1-(2-fluorophenyl)-2-oxopentyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate maleate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21ClFNO3S.C4H4O4/c1-13(24)26-19-11-14-12-23(10-8-18(14)27-19)20(17(25)7-4-9-21)15-5-2-3-6-16(15)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-6,11,20H,4,7-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.1024