Learn More
Cloruro de 5-(5-cloro-1,2,4-tiadiazol-3-il)tiofeno-2-sulfonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(5-Chloro-1, 2, 4-thiadiazol-3-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride |
| % mín. CAS | 95.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.2 |
| Porcentaje de pureza | 95% |