Learn More
5-(5-Bromo-2-tienil)isoxazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-(5-Bromo-2-thienyl)isoxazole |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.08 |
| Porcentaje de pureza | 97% |