Learn More
(5,5'-Bis(2-(4-(benzo[d]isotiazol-3-il)piperazin-1-il)etil)-6,6'-dicloro-3-hidroxi-3,3'-biindolina-2,2'-diona), TRC
Código de producto. 30335718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30335718 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30335718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20357025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5'-Bis(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6,6'-dichloro-3-hydroxy-3,3'-biindoline-2,2'-dione
CAS 1303996-68-0
Fórmula molecular C42H40Cl2N8O3S2
Cantidad 25 mg
Sinónimo [3,3'-Bi-2H-indole]-2,2'-dione, 5,5'-bis[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6,6'-dichloro-1,1',3,3'-tetrahydro-3-hydroxy-, 5,5'-Bis[2[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6,6'-dichloro-3-hydroxy-1,1',3,3'-tetrahydro-2H,2H'-3,3'-biindole-2,2'-dione, Ziprasidone Related Compound C (USP)
Fórmula InChI InChI=1S/C42H40Cl2N8O3S2/c43-31-23-33-29(21-25(31)9-11-49-13-17-51(18-14-49)38-27-5-1-3-7-35(27)56-47-38)37(40(53)45-33)42(55)30-22-26(32(44)24-34(30)46-41(42)54)10-12-50-15-19-52(20-16-50)39-28-6-2-4-8-36(28)57-48-39/h1-8,21-24,37,55H,9-20H2,(H,45,53)(H,46,54)
SMILES OC1(C2C(=O)Nc3cc(Cl)c(CCN4CCN(CC4)c5nsc6ccccc56)cc23)C(=O)Nc7cc(Cl)c(CCN8CCN(CC8)c9nsc%10ccccc9%10)cc17
Nombre IUPAC 5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]etil]-3-[5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]etil]-6-cloro-2-oxo-1,3-dihidroindol-3-il]-6-cloro-3-hidroxi-1H-indol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 839.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 839.2