Learn More
Molecular Probes™ Fluorescein Cadaverine; 5-((5-Aminopentyl)thioureidyl)Fluorescein, Dihydrobromide Salt
Código de producto. 11519046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11519046 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11519046 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor A10466
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
5-((5-aminopentyl)thioureidyl)fluoresceína, sal de dihidrobromuro (fluoresceína cadaverina)
La amina alifática primaria de la fluoresceína cadaverina puede acoplarse reversiblemente a aldehídos y cetonas para formar una base de Schiff, que puede reducirse a un derivado de amina estable generado por el borohidruro de sodio (NaBH4) o cianoborohidruro de sodio (NaCNH3). Los ácidos carboxílicos de las proteínas y otros biopolímeros solubles en agua pueden acoplarse a esta molécula en una solución acuosa usando carbodiimidas solubles en agua como EDAC (E2247).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mg
Tipo de producto Fluoresceína cadaverina
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Reactividad química Ácido carboxílico, cetona, aldehído
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Amina, cadaverina
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos