Learn More
Ácido 5,5,8,8-tetrametil-5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489095 1 g 1 g
15499095 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489095 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37600.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 169126-63-0 | Molecular Formula: C14H21BO2 | Molecular Weight: 232.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169126-63-0
Fórmula molecular C14H21BO2
Peso molecular (g/mol) 232.13
Número MDL MFCD06801711
Clave InChI NXBNRLONOXGRCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl boronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-ylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ylboronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid, b-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl boronic acid, boronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl
PubChem CID 10353857
Nombre IUPAC ácido (5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)borónico
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid
Punto de fusión 195°C to 197°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo