Learn More
Cloruro de 5,5,8,8-tetrametilo-5,6,7,8-tetrahidro-2-naftalenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10671865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10671865 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10484183 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10671865 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27103DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 132392-26-8
Fórmula molecular C14H19ClO2S
Peso molecular (g/mol) 286.814
Número MDL MFCD04115384
Clave InChI BEAYCJSJSMOLFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonyl chloride, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2795467
Nombre IUPAC cloruro de 5,5,8,8-tetrametilo-6,7-dihidronaftaleno-2-sulfonilo
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl)(C)C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.82
Porcentaje de pureza 97%