Learn More
Ácido 5,5,8,8-tetrametilo-5,6,7,8-tetrahidro-2-naftalenocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10680135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10680135 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10066012 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10680135 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27101DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 103031-30-7
Fórmula molecular C15H20O2
Peso molecular (g/mol) 232.323
Número MDL MFCD04115382
Clave InChI KSEZYZSBKCPEKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl, 2-naphthalenecarboxylicacid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl, acmc-1c8hs, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthoic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthoic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylicacid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 227638
Nombre IUPAC ácido 5,5,8,8-tetrametilo-6,7-dihidronaftaleno-2-carboxílico
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.32
Porcentaje de pureza 97%