Learn More
5,5',6,6'-Tetrahidroxi-3,3,3',3'-tetrametil-1,1'-espirobisindano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479697 50 g 50 g
11489697 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22170.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 77-08-7 | C21H24O4 | 340.419 g/mol
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'- tetramethyl-1,1'-spirobisindane is used in the preparation of 4,7,4',7'-tetrabromo-3,3,3',3'-tetramethyl-2,3,2',3'-tetrahydro-[1,1']spirobiindene-5,6,5',6'-tetraol by bromination using bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5,5′,6,6′-tetrahidroxi-3,3,3′,3′- tetrametil-1,1′-espirobisindano se utiliza en la preparación de 4,7,4′,7′-tetrabromo-3,3,3′,3′-tetrametil-2,3,2′,3′-tetrahidro-[1,1′]espirobiindeno-5,6,5′,6′-tetraol mediante bromación con bromo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-08-7
Fórmula molecular C21H24O4
Peso molecular (g/mol) 340.419
Número MDL MFCD00021235
Clave InChI POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane, tts 5, 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan, 1,1'-spirobi 1h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1'-spirobi indane-5,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1,1',1'-tetramethyl-3,3'-spirobi 2h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2h,2'h-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 1,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethyl
PubChem CID 66162
Nombre IUPAC 1,1,1',1'-tetrametil-3,3'-espirobi[2H-indeno]-5,5',6,6'-tetrol
SMILES CC1(CC2(CC(C3=CC(=C(C=C32)O)O)(C)C)C4=CC(=C(C=C41)O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Punto de fusión >300°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2226231
Información de solubilidad Slightly soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.42
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-Spirobi[1H-indene]-5,5',6,6'-tetrol