Learn More
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine, 94%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11373426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373426 100 mg 100 miligramos
11363426 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11373426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12890.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 5,5,5-trifluoro-DL-leucina se utiliza como intermediario en la investigación química.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a - 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2792-72-5
Fórmula molecular C6H10F3NO2
Peso molecular (g/mol) 185.146
Número MDL MFCD00039528
Clave InChI XFGVJLGVINCWDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5,5-trifluoro-dl-leucine, 5,5,5-trifluoroleucine, 5',5',5'-trifluoroleucine, dl-5',5',5'-trifluoroleucine, leucine,5,5,5-trifluoro, leucine, 5,5,5-trifluoro, 2-azanyl-5,5,5-tris fluoranyl-4-methyl-pentanoic acid, acmc-1cocp, norvaline, 5,5,5-trifluoro-4-methyl-, dl, dl-leucine, 5,5,5-trifluoro
PubChem CID 259832
ChEBI CHEBI:78014
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-5,5,5-trifluoro-4-metilpentanoico
SMILES CC(CC(C(=O)O)N)C(F)(F)F
Spécification
Nombre del producto químico o material 5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Punto de fusión 273°C to 275°C
Beilstein 4664821
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Porcentaje de pureza 94%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.