Learn More
5-[5-(2-Tienil)-2-tienil]tiofeno-2-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10577363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10577363 250 mg 250 miligramos
10474643 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10577363 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW04053CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 7342-41-8
Fórmula molecular C13H8OS3
Peso molecular (g/mol) 276.39
Número MDL MFCD00115181
Clave InChI PMPDDPJYARBNGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2':5',2-terthiophene-5-carboxaldehyde, 5-5-2-thienyl-2-thienyl thiophene-2-carbaldehyde, 2,2':5',2-terthiophene-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2':5',2-terthiophene, chembl91933, 5-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-formyl-alpha-terthienyl
PubChem CID 454742
SMILES O=CC1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]thiophene-2-carbaldehyde
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 5-(5-tiofen-2-iltiofen-2-il)tiofen-2-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.4