Learn More
5-(4H-1,2,4-Triazol-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida, Mikromol™
Descripción
5-(4H-1,2,4-Triazol-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide |
| CAS | 1346604-13-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H6 N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide, Allopurinol Imp. C (EP), 55W89, Ph Eur Allopurinol Impurity C, USP Allopurinol Related Compound C, Allopurinol Related Compound C, Allopurinol Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N6O/c7-5(13)4-1-8-11-6(4)12-2-9-10-3-12/h1-3H,(H2,7,13)(H,8,11) |
| SMILES | NC(=O)c1cn[nH]c1n2cnnc2 |
| Nombre IUPAC | 5-(1,2,4-triazol-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida |
| Mostrar más |