Learn More
5-[4-(Trifluorometil)fenil]-1H-tetrazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450220 1 g 1 g
11460220 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50677.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2251-79-8 | C8H5F3N4 | 214.151 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2251-79-8
Fórmula molecular C8H5F3N4
Peso molecular (g/mol) 214.151
Número MDL MFCD00052525
Clave InChI CCVCHQBLMDMSNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-4-trifluoromethyl phenyl, 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_007473, acmc-1cqc2
PubChem CID 342565
Nombre IUPAC 5-[4-(trifluorometil)fenil]-2H-tetrazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.15
Porcentaje de pureza 95%