Learn More
5-(4-toliltio)-2,4-diaminoquinazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Tolylthio)-2,4-diaminoquinazoline |
| CAS | 168910-32-5 |
| Fórmula molecular | C15 H14 N4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N4S/c1-9-5-7-10(8-6-9)20-12-4-2-3-11-13(12)14(16)19-15(17)18-11/h2-8H,1H3,(H4,16,17,18,19) |
| SMILES | Cc1ccc(Sc2cccc3nc(N)nc(N)c23)cc1 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-metilfenil)sulfanilquinazolina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 282.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0939 |