Learn More
Sal disódica del ácido 5-[(4-sulfofenil)azo]-4-naftalenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(4-Sulfophenyl)azo]-4-naphthalenesulfonic Acid Disodium Salt |
| CAS | 80411-71-8 |
| Fórmula molecular | C16H10N2Na2O6S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-(p-Sulfophenylazo)-2-naphthalenesulfonic Acid Disodium Salt, Sodium (E)-5-((4-Sulfonatophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate, 2-Naphthalenesulfonic acid','5-[2-(4-sulfophenyl)diazenyl]-','sodium salt (1:2) (ACI), 2-Naphthalenesulfonic acid','5-(p-sulfophenylazo)-','disodium salt (6CI), 2-Naphthalenesulfonic acid','5-[(4-sulfophenyl)azo]-','disodium salt (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12N2O6S2.2Na/c19-25(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-18-16-3-1-2-11-10-14(26(22,23)24)8-9-15(11)16;;/h1-10H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;; |
| SMILES | O=S(O[Na])(C1=CC=C(C=C1)/N=N/C2=CC=CC3=C2C=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C3)=O |
| Nombre IUPAC | (E)-5-((4-sulfonatofenil)diazenil)naftaleno-2-sulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 436.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.98 |