Learn More
5-(4-Piridil)-1H-tetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445606 1 g 1 g
11455606 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20741.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14389-12-9
Fórmula molecular C6H5N5
Peso molecular (g/mol) 147.141
Número MDL MFCD00068115
Clave InChI JMILUUVWLRKJFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-pyridyl-1h-tetrazole, 4-2h-tetrazol-5-yl pyridine, 4-1h-tetrazol-5-yl pyridine, 4-2h-tetrazol-5-yl-pyridine, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl pyridine, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl pyridine, pyridine, 4-2h-tetrazol-5-yl, 5-4-pyridyl-1 h-tetrazole, 5-4-pyridyl-2h-1,2,3,4-tetraazole, acmc-20amxi
PubChem CID 482249
Nombre IUPAC 4-(2H-Tetrazol-5-il)piridina
SMILES C1=CN=CC=C1C2=NNN=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.14
Porcentaje de pureza 98%