Learn More
5-(4-Piridil)-1H-1,2,4-triazol-3-tiol, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10668360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10668360 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10668360
Marca: Thermo Scientific Acros 432310010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Pyridyl)-1H-1, 2, 4-triazole-3-thiol
CAS 14910-06-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 306.1°C to 309°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6N4S
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-pyridin-4-yl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-pyridin-4-yl-4h-1,2,4 triazole-3-thiol, 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-4-pyridyl, 5-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazole-5 4h-thione, pyridine, 4-3-mercapto-1h-1,2,4-triazol-5-yl, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 1,2-dihydro-5-4-pyridinyl, 5-pyridin-4-yl-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
Clave InChI PBTAXYKMCKLQSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1C2=NC(=S)NN2
Nombre IUPAC 5-piridin-4-il-1,2-dihidro-1,2,4-triazol-3-tiona
Peso molecular (g/mol) 178.22
PubChem CID 920433
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.