Learn More
5-(4-Nitrofenilo)fural, TRC
Código de producto. 30474421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474421 1 g
30479424 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5035351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7147-77-5
Fórmula molecular C11 H7 N O4
Peso molecular (g/mol) 217.18
Sinónimo 5-(4-Nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
Nombre IUPAC 5-(4-nitrofenil)furano-2-carbaldehído
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0375