Learn More
5-(4-nitrofenil)-2-furaldehído azina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine |
| CAS | 301359-05-7 |
| Fórmula molecular | C22 H14 N4 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde azine, 2-Furancarboxaldehyde','5-(4-nitrophenyl)-','2-[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]hydrazone, 2-Furancarboxaldehyde','5-(4-nitrophenyl)-','[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]hydrazone (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H14N4O6/c27-25(28)17-5-1-15(2-6-17)21-11-9-19(31-21)13-23-24-14-20-10-12-22(32-20)16-3-7-18(8-4-16)26(29)30/h1-14H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=NN=Cc3oc(cc3)c4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[5-(4-nitrofenil)furan-2-il]-N-[[5-(4-nitrofenil)furan-2-il]metilideneamino]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 430.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.0913 |